Learn More
Thermo Scientific™ Standard di albumina sierica bovina Pierce™
High-quality, calibrated BSA solutions (2mg/mL) to serially dilute to create protein assay standard curves to accurately measure protein concentration.
Marca: Thermo Scientific™ 23210
99.75 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.81440kg
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce BSA Protein Assay Standards are high-quality reference samples for generating accurate standard curves and calibration controls in total protein assays.
Queste soluzioni di albumina di siero bovino (BSA, Bovine Serum Albumin) sono standard di riferimento per la concentrazione proteica da utilizzare nei protocolli BCA, Bradford e in altri protocolli di analisi delle proteine. BSA è la proteina di riferimento universalmente accettata per la quantificazione totale delle proteine. Lo standard di albumina è formulato esattamente a 2 mg/ml in soluzione (salina) ultrapura di cloruro di sodio al 0.9%. La concentrazione della soluzione madre è calibrata dal NIST™ (Istituto nazionale per gli standard e la tecnologia) per confronto diretto con la BSA (frazione V) purificata. Il prodotto è disponibile in tre pratici formati: ampolle in vetro da 1 ml, flaconi in polipropilene da 50 ml e set completi con sette diluizioni pronte all'uso.In evidenza:
Universale – riconosciuto come standard industriale per la quantificazione di proteine nell'analisi colorimetrica
Puro e stabile – fornito in soluzione salina ultrapura al 0.9% con lo 0.05% di sodio azide; stabile a temperatura ambiente
Accurato e costante – formulato con precisione a 2.00 +/-0.03 mg/ml rispetto al riferimento NIST
Pratico – possibilità di scelta tra ampolle da 1 ml, flacone da 50 ml o set completo con sette diluizioni pronte all'uso
Comprende:
Soluzione BSA da 2 mg/ml (codice: 23209, 23210) o 7 set di soluzione con diverse concentrazioni (codice: 23208)
Consigliato per:
Standard di quantificazione nelle analisi proteiche; controllo del recupero delle proteine nella desalinizzazione e in altre procedure con colonne; calibrazione generale della lampada UV dello spettrofotometro (A280)
Specifica
Store at room temperature. | |
Protein Standards | |
Protein Quantitation Assay | |
Internal Standard |
Standard di albumina sierica bovina Pierce, 2 mg/ml | |
Pierce™ | |
Not Target-Specific | |
50 ml |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.