Learn More
Thermo Scientific™ Dosaggio proteico (Bradford) Coomassie Pierce™
Brown-to-purple (A595nm), ready-to-use, classic reducing agent-compatible assay reagent to measure total protein concentration vs. protein standard.
Marca: Thermo Scientific™ 23200
177.40 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21989" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.17510kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Descrizione
Measure protein concentration using a stable formulation of the original Bradford reagent described in the literature with Thermo Scientific™ Pierce Coomassie Protein Assay Kit.
The Pierce Coomassie Protein Assay Kit is a ready-to-use formulation of the popular assay reagent originally described by Bradford in 1976. When mixed with a protein solution, the acidic Coomassie-dye reagent changes color from brown to blue in proportion to the amount of protein present in the sample. Protein determinations are made by comparison to the color response of protein assay standards, usually prepared as a series of known dilutions of bovine serum albumin (BSA) or bovine gamma globulin (BGG). The kit includes Coomassie Protein Assay Reagent and a package of Albumin Standard Ampules. The simple procedure is adaptable to nearly any volume scale, including test tubes, cuvets and microplates.Highlights:
Bradford reagent – stable, ready-to-use kit of the classical Bradford assay reagent
Colorimetric – measure with a standard spectrophotometer or plate reader (595nm)
Easy to use – single reagent; no working reagent preparation required
Fast – almost immediate color development; add, mix and read results
Broad range – detects protein concentration in the range 1 to 1500μg/mL
Flexible – microplate and cuvet protocols provided with the instructions and adaptable to several target working ranges
Includes:
Coomassie Protein Assay Reagent and 10 ampules of Albumin Standard
Specifica
Sufficient For:
|
|
Colorimetric | |
Protein Quantitation Assay | |
630 Tube Assays or 3800 Microplate Assays | |
Spectrophotometer, Microplate Reader |
Bradford Assay | |
Pierce™ | |
Not Target-Specific | |
Solution-based Detection, Absorbance | |
950 mL |
Sicurezza e movimentazione
- Pierce Coomassie (Bradford) Protein Assay Kit
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: phosphoric acid, methanol
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.