Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Heptafluorobutyric Acid (HFBA), HPLC Grade
Bottles and ampules of 99.5%-pure HFBA (MW 214.04, CAS 375-22-4), valid for use as an ion-pairing agent in reverse-phase peptide separations (HPLC).
Marca: Thermo Scientific™ 53104
Dettagli aggiuntivi : CAS : 375-22-4 Peso : 0.11000kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce Heptafluorobutyric Acid (HFBA) is manufactured and tested to meet strict specifications that ensure superior performance for use as an ion-pairing agent in reverse-phase peptide separations.
Highlights:
- Typical purity is 99.7% by GC; <0.1% water
- Sequencing reagent for classical and automated Edman degradation of peptides and proteins
- Density: 1.645
- B.P. 120°C
- Packaged under nitrogen in amber glass ampules or bottles
- Clear, colorless liquid
Ordering Information:
X in the ordering table indicates that hazardous shipping charges apply.
Specifica
Heptafluorobutyric Acid (HFBA) | |
Liquid | |
10 x 1 mL | |
Pierce™ |
Store at room temperature. | |
Ion Pairing Reagent | |
99.5% HFBA |
Sicurezza e movimentazione
- Heptafluorobutyric Acid, HPLC Grade, 10 x 1 mL.
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P315-Consultare immediatamente un medico.
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: heptafluorobutanoicacid
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.