Learn More
Thermo Scientific™ Dosaggio proteico Lowry modificato Pierce™
Clear-to-purple (A750nm), 2-component, folin phenol- and copper-based reagent system to measure total protein concentration vs. protein standard.
Marca: Thermo Scientific™ 23240
191.82 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21989" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.81440kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce Modified Lowry Protein Assay is a classical, well-characterized copper-based method for measuring protein concentration.
Additional Information and Online Ordering »
Highlights:
Popular method – widely cited in protein research literature
Colorimetric – measure with a standard spectrophotometer or plate reader (750nm)
Stable – uses a modified cupric sulfate-tartrate reagent that is stable at room temperature
Large range – exhibits good linearity in the range 1 to 1500μg/mL (tested with BSA protein)
Convenient – microplate and cuvet protocols provided with the instructions
Includes:
Modified Lowry Protein Assay Reagent, Folin-Ciocalteu Phenol Reagent (2N), and ampules of Albumin Standard (2mg/mL)
Specifica
Sufficient For: 480 tube assays or 2400 microplate assays • Modified Lowry Protein Assay Reagent, 480 mL • 2N Folin-Ciocalteu Phenol Reagent, 50 mL • Albumin Standard Ampules, 2 mg/mL, 10 x 1 mL Store at 4°C. |
|
Colorimetric | |
Protein Quantitation Assay | |
480 Tube Assays or 2400 Microplate Assays | |
Spectrophotometer, Microplate Reader |
Lowry Assay | |
Pierce™ | |
Not Target-Specific | |
Solution-based Detection, Absorbance | |
530 mL |
Sicurezza e movimentazione
- Pierce Modified Lowry Protein Assay Kit
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P305-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium carbonate, Sulfuric acid copper (2+) salt (1:1), hydrate(1:5), lithium sulphate, phosphoric a
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.