Learn More
Thermo Scientific™ Soluzione di colorazione per proteine Pierce™ PageBlue™
A sensitive formulation of colloidal coomassie G-250 dye for endpoint staining of proteins in polyacrylamide gels and on PVDF membranes without methanol or acetic acid.
Marca: Thermo Scientific™ 24620
141.55 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7664-38-2 Peso : 1.81440kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : III
Descrizione
Thermo Scientific Pierce PageBlue Protein Staining Solution is a sensitive, economical formulation of colloidal coomassie G-250 dye for endpoint staining of proteins in polyacrylamide gels and on PVDF membranes without methanol or acetic acid.
The simple PageBlue Protein Staining Solution protocol is sensitive, efficient and eliminates the concern of over staining gels even after overnight staining. This protein stain delivers a dynamic range of 5 to 500ng, which is approximately 10 times more sensitive than traditional coomassie R-250-based dyes. Furthermore, PageBlue Protein Staining Solution is economical because it can be reused up to three times without any loss in sensitivity.Highlights:
Easy-to-use – simply soak the gel in the ready-to-use solution and observe stained bands without destaining
Fast – 25 to 40 minute protocol
Safe – does not contain methanol or acetic acid
Dynamic range – linear dynamic range of 5 to 500ng
Economical – can be reused up to 3 times
Recommended for:
Visualize and quantify proteins separated in 1D, 2D and IEF polyacrylamide gels; Stain proteins after transfer onto PVDF membranes; Stain gels prior to subsequent silver staining or mass spectrometry analysis
Specifica
Upon receipt store product at room temperature. Product shipped at ambient temperature | |
Colorimetric | |
Protein Staining Solution | |
Protein |
In-Blot Detection, In-Gel Detection | |
Coomassie | |
PageBlue™ |
Sicurezza e movimentazione
- PageBlue Protein Staining Solution, 1 L
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Isopropyl alcohol, Phosphoric acid
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.