Learn More
Ohaus™ Pioneer™ PX 3202 Precision Balance
Pioneer PX combina funzionalità di pesatura essenziali con prestazioni competitive, offrendo un'elevata precisione e ripetibilità per applicazioni in laboratorio, industriali e didattiche.
Marca: Ohaus™ 30429807
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.60000kg
Descrizione
- Prestazioni competitive a un prezzo economico - Il PX offre una precisione e una ripetibilità elevate per applicazioni di pesatura essenziali in laboratorio, in ambienti industriali e didattici a un prezzo conveniente.
- Realizzazione robusta per l'uso a lungo termine - Dotato di involucro inferiore, piatto secondario e piatto di pesatura in metallo fuso, il motore PX presenta una struttura robusta per un uso versatile e a lungo termine.
- Designed for Simple, Intelligent Operation - The PX features a second line display for additional information or guidance, a static removal bar for convenient grounding (models with draftshield), and USB and RS232 connectivity for easy communication.
Specifica
InCal™ - semi automatico | |
RS232 & USB | |
3200 g | |
0.010000 g | |
0.020000 g | |
PX3202 | |
1.000 sec. | |
321 x 209 x 98 mm | |
321.00 mm | |
98.000 mm | |
180 mm | |
5 kg |
CE | |
Electronic Balance, PX3202 | |
LCD retroilluminato | |
English (US), French, German, Italian, Spanish (MX) | |
Plastica ABS, metallo colato, acciaio inox, vetro | |
0.010000 g | |
Basic Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Animal Weighing, Density Determination | |
321.00 x 209.00 x 98.000 mm | |
209.00 mm | |
321.00 mm | |
3.5 kg | |
100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA |