Learn More
OHAUS™ Pioneer™ Semi-Micro
Il Pioneer PX5 combina le essenziali funzionalità di pesata con prestazioni competitive, offrendo accuratezza e ripetibilità elevate per applicazioni in ambienti di laboratorio, industriali e didattici. Il PX5 ha un prezzo accessibile ed è progettato intu
3415.00€ - 3925.00€
Specifica
Calibrazione | InCal™ - Semi-automatica |
---|---|
Tipo di collegamento | RS232 and USB device (included); GLP/GMP data output with real-time clock (except US version) |
Tipo di display | LCD a 2 linee, retroilluminato |
Lingue | English (US), French, German, Italian, Spanish (MX), Polish, Spanish |
Linearità | 0.000100 g |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15988606
|
OHAUS™
30485340 |
PX85 |
3525.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 03-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15948606
|
OHAUS™
30478196 |
PX125D |
3415.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 20-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15958606
|
OHAUS™
30478197 |
PX225D |
3660.00€
1 unità |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15968606
|
OHAUS™
30480168 |
PX125DM |
3665.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 03-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15978606
|
OHAUS™
30480169 |
PX225DM |
3925.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 03-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15998606
|
OHAUS™
30485341 |
PX85M |
3800.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 20-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Il PX5 offre accuratezza e ripetibilità elevate per applicazioni di pesata essenziali in ambienti di laboratorio, industriali e didattici a un prezzo conveniente.
- Dotato di un'armatura inferiore in metallo fuso, di un sottopiatto e di un p
Specifica
InCal™ - Semi-automatica | |
LCD a 2 linee, retroilluminato | |
0.000100 g | |
50 g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |
321 x 209 x 309 mm |
RS232 and USB device (included); GLP/GMP data output with real-time clock (except US version) | |
English (US), French, German, Italian, Spanish (MX), Polish, Spanish | |
10.000 sec. | |
Carato, Personalizzabile, Grano, Grammo, Tael di Hong Kong, Chilogrammo, Mesghal, Milligrammo, Momme, Newton, Oncia, Oncia Troy, Pennyweight, Libbra, Tael di Singapore, Tael di Taiwan, Tical, Tola |