Learn More
Gilson™ Pipetman™ Starter Kit
Contains three pipets conveniently packaged with many useful accessories. Gilson™ Pipetman™ Starter Kit is an economical solution to pipetting small volumes of aqueous fluids of moderate viscosity.
Marca:  Gilson™ F167300
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.30500kg
Codice prodotto. 10531273
  • 720.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Descrizione
Descrizione
Economical kit contains three pipets conveniently packaged with many useful accessories.
Includes:
  • Three classic pipettes: P20, P200, and P1000
  • Two racks of certified-quality Diamond™ Tips: D200 and D1000
  • Three adhesive-backed Single Pipet Hangers
  • 10 COLORIS™ Identification Clips (mixed colors)
  • One Gilson Guide to Pipetting
Specifica
Specifica
Pipetman
Starter Kit
P20, P200, and P1000 classic pipettes; Tips; Three single pipette hangers; 10 COLORIS™ Identification Clips; Guide to pipetting