Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione in PTFE lisce
Agitazione costante. Le ancorette di agitazione Cowie Technology™ in PTFE lisce producono una turbolenza maggiore rispetto alle ancorette di agitazione cilindriche.
8.25€ - 43.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
Colore | Bianco |
Descrizione | Magnete in Alnico V con nucleo incapsulato in PTFE |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16215781
|
Fisherbrand™
|
20 mm | 7 mm | Confezione da 10 |
11.16€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16275781
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 6 mm | Confezione da 10 |
11.85€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16285771
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 4,5 mm | Confezione da 10 |
8.60€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11878962
|
Fisherbrand™
|
75 mm | 13 mm | 2/conf. |
29.85€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11808962
|
Fisherbrand™
|
13 mm | 8 mm | Confezione da 10 |
15.60€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11828962
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 10 mm | 5/conf. |
25.22€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16235791
|
Fisherbrand™
|
40 mm | 8 mm | 5/conf. |
16.85€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16285781
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 8 mm | 5/conf. |
20.69€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11858962
|
Fisherbrand™
|
65 mm | 13 mm | 2/conf. |
29.10€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10306280
|
Fisherbrand™
|
50 mm | 7 mm | 2/conf. |
29.65€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16295771
|
Fisherbrand™
|
15 mm | 4,5 mm | Confezione da 10 |
8.25€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16295791
|
Fisherbrand™
|
50 mm | 8 mm | 2/conf. |
27.66€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11838962
|
Fisherbrand™
|
35 mm | 10 mm | 5/conf. |
43.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16205801
|
Fisherbrand™
|
50 mm | 10 mm | 2/conf. |
31.26€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10010110
|
Fisherbrand™
|
60 mm | 7 mm | 2/conf. |
32.70€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16205781
|
Fisherbrand™
|
20 mm | 6 mm | Confezione da 10 |
11.16€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16295781
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 6 mm | 5/conf. |
13.95€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16255801
|
Fisherbrand™
|
70 mm | 10 mm | 2/conf. |
38.70€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16215801
|
Fisherbrand™
|
60 mm | 10 mm | 2/conf. |
34.75€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11818952
|
Fisherbrand™
|
35 mm | 7 mm | 5/conf. |
25.15€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16265801
|
Fisherbrand™
|
80 mm | 10 mm | 2/conf. |
21.44€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16225801
|
Fisherbrand™
|
60 mm | 8 mm | 2/conf. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10273352
|
Fisherbrand™
|
15 mm | 6 mm | Confezione da 10 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
16225791
|
Fisherbrand™
|
35 mm | 6 mm | 5/conf. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11848962
|
Fisherbrand™
|
50 mm | 10 mm | 2/conf. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Description
- Ancoretta di agitazione magnetica stabile per impieghi generici
- Fornisce una maggiore turbolenza rispetto alle ancorette cilindriche
- Autoclavabile
Specifications
Sì | |
Bianco | |
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) | |
Magnete in Alnico V con nucleo incapsulato in PTFE |