Learn More
Plas Labs™ Flat-Bottom Rodent Restrainers
Apertures in the top and bottom provide easy access for injections or sampling
144.16€ - 169.60€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Injections or Blood Sampling |
Tipo | Flat Bottom Rodent Restrainer |
Materiale | Noryl™ Plastic |
Metodo di sterilizzazione | Chemically sterilized or washed at 180°F |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema imperiale) | Range di pesatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema imperiale) | Range di pesatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11807142
|
Plas Labs™
541RR |
1.5 in. | 3.75 in. | 15 to 30 g |
144.16€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11827142
|
Plas Labs™
544RR |
3.25 in. | 8 in. | 250 to 500 g |
169.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Pocket and holes in the front make it easy to anesthetize or feed the animal
- Clear material provides a visual check of rodent's condition
- Adjustable tail stock can be inserted into any one of four positions
Specifica
Clear | |
Flat Bottom Rodent Restrainer | |
Chemically sterilized or washed at 180°F |
Injections or Blood Sampling | |
Noryl™ Plastic |