Learn More
Kappes Systeme™ Divisorio in plastica
dietro preventivo
Specifica
Product Type | Divisore trasversale |
---|---|
Colore | Trasparente |
Materiale | Plastica |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Precision storage grance |
Quantità | 1/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10644303
|
Kappes Systeme™
6640.00.3457 |
105 mm |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
10562553
|
Kappes Systeme™
6640.00.3357 |
85 mm |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
Specifica
Divisore trasversale | |
Plastica | |
1/Pk. |
Trasparente | |
Precision storage grance |