Learn More
Fisherbrand™ Piastre Petri basse in plastica con tre aperture
Trasparente. Le piastre di Petri in polistirene Fisherbrand™ sono perfette per le applicazioni di coltura cellulare.
Marca: Fisherbrand™
43.79 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.05000kg
Specifica
Polistirene | |
Piastra Petri bassa | |
3 | |
90 mm |
Non-sterile | |
600 cassa | |
14.2 mm |