Learn More
BD Siringa Luer-Lock concentrico in plastica Plastipak™
Enables accurate dosing and visualisation of the syringe contents. BD Medical™ Plastipak™ Plastic Concentric Luer-Lock Syringe are each tested for sterility, pyrogenicity and toxicity.
161.00€ - 265.00€
Specifica
Materiale | Plastic |
---|---|
Colore | Trasparente |
Senza lattice | Sì |
Product Type | Siringa attacco concentrico Luer Lock |
Graduazioni | 1 ml |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10569215
|
BD
300629 |
20 mL |
265.00€
pezzi 120 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10109922
|
BD
301229 |
30 mL |
235.00€
pezzi 60 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16489325
|
BD
301229 |
30 mL |
227.00€
pezzi 240 |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10636531
|
BD
300865 |
50 ml |
161.00€
pezzi 60 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Concentric Luer-Lok
- Latex free stopper
- CE marked
- Polypropylene
- Sterile
- Disposable
- Without needleFor needles, please see our Microlance™ disposable needles range. All products are for research use only, unless otherwise indicated.
Specifica
Plastic | |
Sì | |
1 ml | |
Sì |
Trasparente | |
Siringa attacco concentrico Luer Lock | |
Luer Lock concentrico | |
Sì |