Learn More
Thermo Scientific™ Point of Use Filter Inserts
Protect installations and systems from undissolved substances in water with these pre-filters, final filters and sterile filters.
67.00€ - 461.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Portata | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Portata | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11327101
|
Thermo Scientific™
06.5101 |
Prefiltro da 1 µm (10 in.) | 1000 l/ora (a D p = 0.2 bar) | Smart2Pure |
67.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12634683
|
Thermo Scientific™
50155506 |
Prefilter 5µm (10“) | 1550 L/hr. (at D p = 0.2 bar) | Pre-filter Housings, 10 in. (06.5310, 06.5311, 06.5312) |
73.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15326945
|
Thermo Scientific™
50155509 |
Prefilter 5µm (20“) | 3200 L/hr. (at D p = 0.2 bar) | Pre-filter Housings, 20 in. (06.5320, 06.5321, 06.5322) |
160.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11347111
|
Thermo Scientific™
06.5555 |
Sterile filter 0.2µm (10”) | 500 L/hr. (at D p = 0.2 bar) | Pre-filter Housings, 10 in. (06.5310, 06.5311, 06.5312) |
461.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11347101
|
Thermo Scientific™
06.5201 |
Prefilter 5µm+activated carbon (10“) | 750L/hr. (at D p = 0.2 bar) | LabTower EDI; LabTower RO |
125.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Protect installations and systems from undissolved substances in water with these pre-filters, final filters and sterile filters. Thermo Scientific™ Point of Use Filter Inserts include 10- and 20-inch pre-filters, final filters and sterile filters for Point of Use systems.
Pre-filters 1μm, 5μm
- Protect installations and systems from undissolved substances in water
Final filters
- Protect systems from undissolved substances in water
- Usually used for final filtration
Sterile filters
- For final filtration and delivery of organic-free water