Learn More
3M™ Occhiali di protezione in policarbonato OX
6.65 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
6.65 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
6.65 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Color: Blue
Descrizione
Classic polycarbonate visitors glasses with DX/UV
- Clear lenses with blue frame
- Economical price to performance ratio,
- Straight, flat, adjustable straps compatible with 3M™ Earmuffs
- Can be worn over prescription glasses
- Adjustable lens angle and temple length for optimal fit
- 5-stage adjustable temple length
- Soft and narrow strap ends
Specifica
Lens Coating | Antiappannamento, Scratch-resistant |
Product Type | Occhiali protettivi; Compatto |
Da utilizzare con (applicazione) | Edilizia, applicazioni forestali |
Colore telaio | Blu |
N. per confezione | Confezione da 1 |
Stile stanghette | Morbido e stretto |
Materiale del telaio | Polycarbonate |
UV Protection | Sì |