Learn More
3M™ Occhiali per visitatori in policarbonato
Click to view available options
UV Protection
Descrizione
- Lenti in policarbonato leggero
- Schermatura laterale e protezione per la fronte sagomate
- Indossabili da soli o sopra gli occhiali.
- Schermatura laterale integrata per la massima protezione
- Classe ottica 1 per la massima chiarezza
- Rivestimenti delle lenti antigraffio (Tipo visitatore 3)
Specifica
Certificazione/Conformità | Conformità EN 166 - 1F |
Product Type | Protective eyewear |
Da utilizzare con (applicazione) | Protezione da impatti a bassa energia e protezione dai raggi UV |
Lens Material | Policarbonato |
UV Protection | Yes |