Learn More
Fisherbrand™ Polyethersulfone Membranes
Fisherbrand™ Polyethersulfone Membranes features highly asymmetrical pore structure that offers effective loading capacity and high flow rate.
45.40€ - 95.20€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Materiale | PES |
Sterilità | Non-sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | Filtration of special chemical reagent, high temperature liquids, filtration of special chemical reagent, high temperature liquids, filtration of drugs |
Idrofobicità | Hydrophilic |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11755305
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 0.2 μm |
45.40€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11765305
|
Fisherbrand™
|
47 mm | 0.2 μm |
95.20€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11775305
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 0.45 μm |
45.40€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11785305
|
Fisherbrand™
|
47 mm | 0.45 μm |
94.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Highly asymmetrical pore structure offers effective loading capacity and high flow rate
- Hydrophilic and made with polyethersulfone polymer
- Designed to remove particulates during general filtration
- Low protein and drug binding characteristics make it ideally suited for use in life science applications
Specifica
White | |
Non-sterile | |
Hydrophilic | |
Plain Disc |
PES | |
Filtration of special chemical reagent, high temperature liquids, filtration of special chemical reagent, high temperature liquids, filtration of drugs | |
100 Pack | |
Yes |