Learn More
Lauda™ Polymer Tubings
Manufactured from EPDM. Lauda™ Polymer Tubings are tubing to connected to pump nozzles.
Marca:  Lauda™ LZS 019
Dettagli aggiuntivi : Peso : 30.00000kg
Codice prodotto. 10759214
  • 52.70€ / 1m
Spedizione stimata: 09-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Polymer tubings to be connected to pump nozzles
Specifica
Specifica
-35°C to +90°C
Tubing
EPDM Rubber
9 mm