Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Full-Size Test Tube Racks, 72 x 13 mm
Molded in a single, continuous piece. Delrin™ Full-Size Test Tube Racks, 72 x 13 mm are highly resistant to heat and chemical attack.
20.60€ - 23.20€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Posizioni | 72 |
Forma | Teardrop-shaped Openings |
Ripiani | None |
Sovrapponibile | Yes, When Empty |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15380380
|
Fisherbrand™
|
Yellow |
20.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15340380
|
Fisherbrand™
|
White |
20.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15350380
|
Fisherbrand™
|
Blue |
23.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15360380
|
Fisherbrand™
|
Green |
20.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15370380
|
Fisherbrand™
|
Magenta |
23.20€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Delrin™ fiberglass-reinforced polyoxymethylene (POM)
- Offers the highest chemical and heat resistance (-40 to +140°C)
- Unique tear drop shaped openings for better retention of tubes
- Autoclavable
- Molded coordinates for tube orientation
- Stable design for use in water baths
- Flat labeling area for easier identification
Specifica
Autoclavable | |
Teardrop-shaped Openings | |
Yes, When Empty | |
5 to 10 mL Test Tubes | |
8 Pk. | |
104 mm | |
202 mm | |
59 mm | |
13 mm |
72 | |
None | |
Non-sterile | |
1/Cs. | |
104 x 202 x 59 mm | |
4.1 in. | |
8 in. | |
2.3 in. |