Learn More
Fisherbrand™ Busta per la spedizione di 2 vetrini in polipropilene
Per riporre o spedire due vetrini standard in tutta sicurezza. Il portavetrini per spedizione postale Fisherbrand™ per 2 vetrini in polipropilene presenta degli alloggiamenti affiancati in un robusto involucro in polipropilene. I coperchi a pressione larghi e semplici garantiscono una conservazione sicura. Monouso.
Marca: Fisherbrand™
16.07 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21750" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.34020kg
Descrizione
- Le protezioni contengono due vetrini standard: 1 x 3 poll. o 25 x 75 mm
- I coperchi a pressione larghi e semplici assicurano che i vetrini non si muovano all’interno del contenitore
- I vetrini sono disposti in canali separati per evitare il contatto laterale o il movimento
- 25 contenitori monouso per confezione
Specifica
Contenitore per la spedizione di vetrini | |
naturale | |
Vetrini da microscopio standard | |
5 mm | |
93 mm | |
2.7 in. |
2 | |
2 vetrini | |
0.2 in. | |
3.7 in. | |
Polipropilene | |
68 mm |