Learn More
BRAND™ Becher per urine delle 24 ore in polipropilene
In polipropilene con tappo in polietilene. I becher per urina con tappi a vite BRAND™ sono realizzati appositamente per la raccolta e il contenimento igienici dell'urina. Disponibili in versione sterile o non-sterile. Con marchio CE in conformità alla direttiva IVD 98/79 CE.
170.00€ - 271.00€
Specifica
Product Type | Becher per urine |
---|---|
Tipo di chiusura | Tappo a vite giallo |
Graduated | Sì |
Materiale | Polipropilene |
Materiale chiusura | Polietilene |
Codice del prodotto | Marca | Colore chiusura | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore chiusura | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10583872
|
BRAND™
758910 |
Yellow | Sterile |
170.00€
pezzi 240 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10218361
|
BRAND™
758905 |
Green | Non-sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Realizzato in polipropilene con tappo in polietilene
- Per la raccolta e il contenimento delle urine.
- Disponibile nelle versioni sterile o non sterile.
- Con marchio CE in conformità alla direttiva IVD98/79 CE.
Specifica
Becher per urine | |
Sì | |
Polietilene | |
Per la manipolazione igienica e inodore dei campioni di urina | |
100 ml |
Tappo a vite giallo | |
Polipropilene | |
Traslucido | |
75 mm |