Learn More
Fisherbrand™ Puntale per pipetta blu in polipropilene
Make pipetting simple and safer for even the most sensitive applications. Fisherbrand™ Polypropylene Blue Pipet Tips are perfectly fit for manual or electronic, single or multichannel pipets.
Marca: Fisherbrand™
9.14 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21921" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.67500kg
Descrizione
- In polipropilene di alta qualità
- Aderenza perfetta grazie al cono con adattamento preciso
- Manipolazione ottimale grazie alla forma stabile
- Autoclavabile
- Garanzia di assenza di polvere grazie allo speciale trattamento di ionizzazione
- Disponibile presterilizzata o non sterile
- Trasparenza eccellente dovuta all'elevata qualità delle superfici
- Minima umidità residua dovuta alla qualità controllata delle materie prime
- Eccellente accuratezza volumetrica grazie alla precisione del foro del puntale
- Volumi del puntale definiti in base alle attività più comuni
- Puntali Aeroject™ con filtri speciali in PE-HD idrofobico
- Barriera contro gli aerosol e protezione dalla contaminazione
- Indicati per tutti i tipi di pipetta utilizzati più comunemente
Specifica
200 - 1000 μl | |
Blu | |
Autoclavable | |
Polipropilene |