Learn More
Buerkle™ Connettori in polipropilene
Use Buerkle™ Polypropylene Reducing Hose Connectors to make a connections between larger and smaller hoses.
Marca: Buerkle™ 8703-0412
20.06 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Polypropylene
- Sterilizable
Specifica
EU Foodstuffs, RoHS | |
Autoclavable | |
4 to 8/12 to 16 mm Hose |
Connettore per tubo flessibile riduttore | |
Polypropylene | |
10/Pk.; 10/Scale |