Learn More
Polypropylene Cutting Board
Made of non-absorbent polypropylene and easy to clean
Marca: Azlon BWY300
45.79 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.47250kg
Descrizione
- Good chemical resistance
- Unbreakable in normal use
- Autoclavable at 121°C
Specifica
Yes | |
300 L x 210 W x 9 Hmm | |
300 x 210 x 9 mm | |
8.26 in. | |
9 mm |
Polypropylene | |
300 x 210 mm | |
300 mm | |
210 mm |