Learn More
Buerkle™ Connettori a Y cilindrici in polipropilene
Connettori a Y per salvaguardare il collegamento flessibile e sicuro per applicazioni complesse. I connettori a Y cilindrici in polipropilene Buerkle™ sono disponibili in diversi formati e vengono impiegati per prolungare, collegare, diramare, unire e riparare tubi rigidi e flessibili.
9.80€ - 21.70€
Specifications
Certificazione/Conformità | EU Foodstuffs, RoHS |
---|---|
Autoclavabile | Sì |
Materiale | Polipropilene |
Quantità confezione | 10/Pk.; 20/Scale |
Resistance Properties | Up to 135°C Temperature-Resistant |
Product Code | Brand | Da utilizzare con | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Da utilizzare con | Price | Quantity & Availability | |||||
10789592
|
Buerkle™
8706-0004 |
3 to 5 mm Hose |
9.80€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10617721
|
Buerkle™
8706-0006 |
5 to 7 mm Hose |
11.30€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10076241
|
Buerkle™
8706-0007 |
6 to 8 mm Hose |
13.10€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11836583
|
Buerkle™
8706-0008 |
7 to 9 mm Hose |
14.35€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10567312
|
Buerkle™
8706-0010 |
9 to 11 mm Hose |
16.35€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10014930
|
Buerkle™
8706-0012 |
Da 11 a 13 mm |
18.80€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11846603
|
Buerkle™
8706-0014 |
Da 13 a 15 mm |
21.70€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Connettore a Y cilindrico per tubi flessibili
- Disponibile in una varietà di misure da 3 a 15 mm di diametro.
- Polipropilene
- Resistente a temperature fino a +135°C max.
- Sterilizzabile
Specifica
EU Foodstuffs, RoHS | |
Polipropilene | |
Up to 135°C Temperature-Resistant | |
Transparent |
Sì | |
10/Pk.; 20/Scale | |
Cilindrico a Y | |
135°C |