Learn More
Greiner Bio-One Provetta per emolisi in polipropilene
In polipropilene per un’eccellente stabilità termica, meccanica e chimica. Le provette a fondo rotondo Greiner Bio-One™ in polipropilene sono ideali per la conservazione di campioni chimici e biologici.
Marca: Greiner Bio-One 160201
Dettagli aggiuntivi : Peso : 8.26200kg
Descrizione
- Diametro: 16 mm; altezza: 100 mm
- Volume nominale: 12 ml
- Volume di esercizio: 10 ml
- Solo per uso singolo
Specifica
Provetta emolitica | |
Non-sterile | |
Natural | |
16 mm |
Polipropilene | |
12 ml | |
100 mm |