Learn More
Buerkle™ Connettori per tubi in polipropilene con ugelli conici
In polipropilene, per garantire un'elevata resistenza termica. I connettori dritti in polipropilene con ugelli conici Buerkle™ resistono a temperature fino a 135 °C.
9.90€ - 20.70€
Specifica
Product Type | Connettore per tubi |
---|---|
Certificazione/Conformità | EU Foodstuffs, RoHS |
Autoclavabile | Sì |
Materiale | Polipropilene |
Quantità confezione | 10/Pk.; 10/Scale |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10249391
|
Buerkle™
8700-0406 |
3 to 5 mm Hose |
9.90€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10620143
|
Buerkle™
8700-0608 |
5 to 7 mm Hose |
10.60€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10198251
|
Buerkle™
8700-0810 |
7 to 10 mm Hose |
13.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10289341
|
Buerkle™
8700-1012 |
9 to 12 mm Hose |
15.25€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10138161
|
Buerkle™
8700-1214 |
11 to 14 mm Hose |
18.30€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10486891
|
Buerkle™
8700-1416 |
13 to 15 mm Hose |
20.70€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Connettori dritti cilindrici per tubi flessibili con ugelli conici- In polipropilene
- Autoclavabili a 121 °C
- Adatti per prodotti alimentari
- Disponibili in un'ampia gamma di diametri per tubi flessibili di varia misura
Specifica
Connettore per tubi | |
Sì | |
10/Pk.; 10/Scale |
EU Foodstuffs, RoHS | |
Polipropilene | |
Diritto |