Learn More
Brand™ Low Form Polypropylene Graduated Beakers
12.69 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
12.69 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
15.50 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21660" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
12.69 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
15.50 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21660" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
5000 mL
Scale:
Blue Printed Scale
Embossed Scale
Descrizione
- With graduation marks in either blue or embossed, beaded rim and spout
- Cleaning at temperatures below 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions
- For autoclaving at 121°C, beakers with an embossed scale should be selected
Specifica
Colore | High clarity |
Diametro (sistema metrico) esterno | 77 mm |
Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
Materiale | Polypropylene |
Height (Metric) Outer | 95 mm |
Incrementi | 25 mL |
Quantità | 6/Pk. |
Tipo | Beaker |
Autoclavabile | Autoclavable |
Graduated | Yes |