Learn More
Kartell™ Rack per provette per microcentrifuga in polipropilene
A due livelli con apertura a scatto per una facile pulizia e impilaggio, anche quando carichi, per un ingombro ridotto in laboratorio. I rack per provette da microcentrifuga in polipropilene Kartell™ forniscono una soluzione duratura e pratica per lo stoccaggio di provette.
13.57€ - 221.00€
Specifica
Product Type | Rack per provette per microcentrifuga |
---|---|
Autoclavabile | Sì |
Capacità | 100 provette |
Materiale | Polipropilene |
Sovrapponibile | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15835527
|
Kartell™
0056310 |
Red |
221.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15825527
|
Kartell™
0056306 |
Yellow |
221.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10478062
|
Kartell™
0056303 |
Bianco |
13.57€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Designed with two tiers that snap open for easy cleaning and stack, even when loaded, to save space in the lab. Kartell™ Polypropylene Microcentrifuge Tube Racks provide a durable and practical solution for tube storage.
- Diametro lato superiore: 10.8 mm, Diametro lato inferiore: 7.7 mm
- Design a ingombro ridotto a due piani, impilabile, anche quando pieni, apertura a molla per una facile pulizia
- Autoclavabili
- Ideali per uso a secco da banco, uso bagnato con bagni termostatici o congelatore
- Disponibilità di diversi colori, griglia di riferimento alfanumerica e spazi dedicati alle etichette su ciascun lato che garantiscono un sistema di identificazione dei campioni migliore
- Per provette da 100 x 1.5 ml con o senza tappi chiusi e provette da 50 x 1.5 ml con tappi aperti
Specifica
Rack per provette per microcentrifuga | |
100 provette | |
Sì | |
109.5 x 263 x 45 mm |
Sì | |
Polipropilene | |
Usato a secco, in bagni termostatici o in congelatori |