Learn More
Fisherbrand™ Scatola per vetrini da microscopio in polipropilene
Per conservare e trasportare in sicurezza 50 vetrini con custodie in ABS resistente. Le scatole Fisherbrand™ in ABS colorato da 50 vetrini conservano vetrini da microscopio standard in alloggiamenti scanalati e numerati. Per la conservazione sicura al riparo dalla polvere. In tre colori.
16.60€ - 20.05€
Specifica
Dimensioni (L x P x A) | 209 x 86 x 35 mm |
---|---|
Altezza (sistema metrico) | 35 mm |
Include | Foglio inventario vetrini |
Lunghezza (sistema metrico) | 209 mm |
Forma | Rectangular |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11731486
|
Fisherbrand™
|
Blu |
20.05€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11781486
|
Fisherbrand™
|
Bianco |
18.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11771486
|
Fisherbrand™
|
Rosso |
16.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- La scatola rigida stampata contiene i vetrini in alloggiamenti scanalati
- Custodia in ABS resistente con rivestimento in sughero
- Il rivestimento e gli alloggiamenti sono numerati in modo da corrispondere al foglio dell'inventario dei vetrini
- Custodia ad apertura facile con coperchio incernierato dotato di saliscendi
- Le custodie impilabili includono i piedini per la massima stabilità
Specifica
209 x 86 x 35 mm | |
Foglio inventario vetrini | |
Rectangular |
35 mm | |
209 mm | |
Sì |