Learn More
Fisherbrand™ Puntale per pipetta G in polipropilene
Make pipetting much simpler and safe for even the most sensitive applications. Fisherbrand™ Polypropylene Pipet Tips G are perfectly fit for manual or electronic, single or multichannel pipets.
10.00€ - 17.35€
Specifica
Colore | Crystal |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11577442
|
Fisherbrand™
|
0.1 - 10 μl |
17.35€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12399365
|
Fisherbrand™
|
0.5 to 10 μL |
10.00€
pezzi 192 |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Made of high quality polypropylene
- Tight fit due to the precisely fitting cone
- Optimal handling due to the stable shape
- Autoclavable
- Guaranteed dust-free due to special ionization treatment
- Available pre-sterilized or non-sterile
- Excellent transparency due to high quality surfaces
- Minimal residual wetting due to controlled quality of raw materials
- Excellent volume accuracy due to precise tip orifice
- Practice-oriented tip volumes
- Aeroject™ tips with special filters made of hydrophobic PE-HD as
- Aerosol barrier and for protection against contamination
- Suitable for all commonly used pipet types
Specifica
Crystal | |
Autoclavable | |
Polypropylene |