Learn More
Eppendorf™ Micropiastre genomiche in polipropilene/policarbonato
Piastre per automazioni ad alta produttività e per PCR quantitativa in tempo reale. Le piastre in PCR Eppendorf™ twin.tec™ combinano pozzetti in polipropilene a parete sottile per un trasferimento ottimale del calore con telai di policarbonato estremamente robusti per rigidità e resistenza alla torsione.
155.00€
Specifica
Autoclavabile | Sterilizzabili in autoclave |
---|---|
Monouso | Sì |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | PCR real time |
Sterilità | Sterile |
Total Volume (Metric) Well | 150 μl |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Skirt Style | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Skirt Style | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10767294
|
Eppendorf™
0030128605 |
Blu | Semi |
155.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10355672
|
Eppendorf™
0030128672 |
Blu | Con minigonna |
155.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10690744
|
Eppendorf™
0030128575 |
Trasparente | Con bordo parziale |
155.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10120092
|
Eppendorf™
0030128648 |
Clear | Skirted |
155.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10100803
|
Eppendorf™
0030128680 |
Rosso | Skirted |
155.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Description
Use these plates for automation and high throughput processes as well as quantitative real-time PCR. Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates combine extremely thin walled polypropylene wells for optimal heat transfer and extremely robust polycarbonate frames for rigidity and torque-resistance.
- I bordi rialzati dei pozzetti offrono un isolamento efficace riducendo il rischio di contaminazione incrociata
- Telaio in policarbonato straordinariamente solido e resistente alle torsioni
- Tolleranza pozzetto a pozzetto migliorata
- Angolo di taglio e griglia di riferimento alfanumerica
- Certificate esenti da DNA umano, RNasi e DNasi e inibitori PCR
Specifications
Sterilizzabili in autoclave | |
PCR real time | |
150 μl | |
Sì | |
25/conf. |
Sì | |
Sterile | |
V | |
Ideale per PCR real time quantitativa e compatibile con la maggior parte dei termociclatori | |
Sì |