Learn More
BRAND™ Polypropylene Powder Funnels
Constructed of durable, lightweight polypropylene. Brand™ Polypropylene Powder Funnels are an excellent option for the transfer of samples without flow rate restrictions.
5.04€ - 82.53€
Specifica
Materiale | Polypropylene |
---|---|
Colore | Translucent |
Product Type | Powder funnel |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17400134
|
BRAND™
148025 |
80 mm | 23 mm (Stem) |
45.15€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17420134
|
BRAND™
148035 |
120 mm | 28 mm (Stem) |
54.50€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17430134
|
BRAND™
148040 |
150 mm | 42 mm stem |
34.10€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10777591
|
BRAND™
148045 |
180 mm | 48 mm (Stem) |
11.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10748431
|
BRAND™
148040 |
150 mm | 42 mm stem |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11633139
|
BRAND™
148025 |
80 mm | 23 mm (Stem) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11653139
|
BRAND™
148035 |
120 mm | 28 mm (Stem) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- With short, wide stem
- Provides excellent resistance against thermal shock
Specifica
Polypropylene | |
Translucent | |
Powder funnel |