Learn More
Fisherbrand™ Rack in polipropilene per fiale per autocampionatore
I rack per fiale in polipropilene sono resistenti alla maggior parte dei solventi.
Marca: Fisherbrand™ 12 21 2187
18.24 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Vial-Rack
- 50 positions
- Blue
- Stackable
- Feature alphanumeric indexing for easier vial identification
- Stackable for efficient storage
Specifica
Rack per fiale | |
Sì | |
in linea | |
Fiale da 1.5 ml |
No | |
Blu | |
50 | |
200 x 105 x 17 mm |