Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene, Rectangular Carboy with Spigot
43.41 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
39.77 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23291" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
39.77 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23291" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
9 L
20 L
Descrizione
Value your lab can rely on. Fisherbrand Polypropylene Rectangular Carboys have a space-saving rectangular design is ideal for storing and dispensing lab water and reagents. Built to last. Made from high quality plastic materials. Autoclavable.
Ideale per la conservazione e l'erogazione di acqua e reagenti per laboratorio
- Resistente per una lunga durata
- Molded graduations for 1 gallon and 51 increments
- Materiali scelti per impieghi generali o possibilità di autoclavaggio
- Design quadrato salvaspazio
- Imboccatura larga per facilitare il riempimento e la pulizia
- Carboys with spigots include a hose barb insert to accommodate -+ to 5/16-in. ID tubing.
- Spigot spout without the adapter fits 5/8-in. ID tubing
- I materiali soddisfano i requisiti FDA per l'uso con gli alimenti e i criteri USP VI (atossicità)
Specifica
Autoclavabile | Prodotto autoclavabile |
Capacità (sistema imperiale) | 2.4 gal. |
Capacità (sistema metrico) | 9 L |
Certificazione/Conformità | FDA, USP VI |
Materiale chiusura | Polipropilene |
Colore | Bianco |
Dimensioni (L x P x A) | L esterna max (con rubinetto) x P x A (con chiusura): |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per stoccaggio e dispensazione di acqua e reagenti per laboratorio |
Materiale | Polipropilene |
Mouth Style | Larga |