Learn More
Eppendorf™ Piastre DeepWell a fondo tondo in polipropilene
Per velocizzare i processi manuali e automatizzati. Le piastre Eppendorf™ DeepWell a fondo sferico in polipropilene combinano un design dal nuovo pozzetto con un sistema di codifica a colori sofisticato per facilitare la lettura e l'orientamento. La geometria del pozzetto consente pipettaggi rapidi senza schizzi, agitazione impeccabile e centrifugazione ad alta velocità.
181.00€ - 210.00€
Specifica
Codice a barre | Sì |
---|---|
Certificazione/Conformità | SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 e linee guida EN 13485 |
Formato | Standard |
Content And Storage | –86 °C |
Matrice | 8 x 12 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Sterilità | Total Volume (Metric) Well | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Sterilità | Total Volume (Metric) Well | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10277122
|
Eppendorf™
0030501241 |
Blu | Non-sterile | 1000 ul |
181.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10700604
|
Eppendorf™
0030501349 |
Blu | Non-sterile | 2000 ul |
210.00€
pezzi 20 |
|
|||
10267122
|
Eppendorf™
0030501209 |
Bianco | Non-sterile | 1000 ul |
181.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10695223
|
Eppendorf™
0030501306 |
Bianco | Non-sterile | 2000 ul |
210.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Recovermax - forma del pozzetto con fondo sferico concavo con bordi lisci
- Optitrack - piastre con telaio a colori con etichettatura alfanumerica
- Elevata resistenza chimica.
- G-safe - stabilità di centrifugazione massima
- LoBind - senza rivestimento superficiale, ad esempio in silicone
- Esenti da DNA, DNasi, RNasi e inibitori della PCR (senza PCR)
- Proteina LoBind - perdita minima di proteine (inferiore al 3% di BSA 1 μg/ml)
- DNA LoBind - inferiore all’1% di perdita di DNA/RNA a basse concentrazioni e condizioni critiche (concentrazione salina elevata, frammenti di DNA corto)
- Autoclavabili
- Disponibili opzionalmente con codice a barre
- Soddisfano tutte le attuali linee guida SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 ed EN 13485
Specifica
Sì | |
Standard | |
8 x 12 | |
Polipropilene | |
Non-sterile | |
Preparazione e conservazione di campioni, colture di batteri e lieviti, isolamento di DNA e RNA con produttività elevata |
SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 e linee guida EN 13485 | |
–86 °C | |
Sì | |
96 | |
Sì | |
20/conf. |