Learn More
ratiolab™ Provette per campioni in polipropilene
Use these tubes for general lab applications. ratiolab™ Polypropylene Sample Tubes are made from clear polypropylene.
Marca: ratiolab™ 3814010
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.52000kg
Descrizione
- 12mL
- Round Bottom
Specifica
12 ml | |
Polipropilene | |
Provette per campioni |
100 mm | |
16 mm |