Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene 2-place Slide Mailer
Per riporre o spedire due vetrini standard in tutta sicurezza. Il portavetrini per spedizione postale Fisherbrand™ per 2 vetrini in polipropilene presenta degli alloggiamenti affiancati in un robusto involucro in polipropilene. I coperchi a pressione larghi e semplici garantiscono una conservazione sicura. I portavetrini per spedizione postale monouso sono disponibili in vari colori per una facile codifica.
Marca: Fisherbrand™
11.88 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.32400kg
Descrizione
- Le protezioni contengono due vetrini standard: 1 x 3 poll. o 25 x 75 mm
- I coperchi a pressione larghi e semplici assicurano che i vetrini non si muovano all’interno del contenitore
- I vetrini sono disposti in canali separati per evitare il contatto laterale o il movimento
- Varietà di colori per la codifica semplice
- 25 contenitori disponibili per confezione
Specifica
68 mm | |
2.7 in. | |
Vetrini da microscopio standard | |
0.2 in. | |
5 mm | |
2 Slides |
3.7 in. | |
93 mm | |
Assortiti | |
Slide Mailer | |
3.7 x 2.7 x 0.2 in (93 x 68 x 5 mm) | |
Polipropilene |