Learn More
Poulten & Graf GmbH Polystop™ 3 piece stopper for Dropping Bottle
Poulten & Graf GmbH Polystop™ 3 piece stopper for Dropping Bottle includes a glass pitette, vinyl teat, and stopper.
53.15€ - 54.53€
Specifica
Materiale | Glass |
---|---|
Graduato | No |
Tipo | 3 piece stopper for dropping bottles |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dropping Bottle |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12879778
|
Poulten & Graf GmbH
L188/SAV/A |
30 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10137761
|
Poulten & Graf GmbH
L188/SAV/B |
50 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Includes a strong ungraduated glass pipette
- Includes a durable vinyl teat
- Includes a PP-stopper
Specifica
Glass | |
No | |
3 piece stopper for dropping bottles | |
Dropping Bottle |