Learn More
Greiner Bio-One Piastra multipozzetto per colture cellulari con 24 pozzetti in polistirene
Modificate fisicamente per incorporare gruppi polari quali gruppi carbossile e idrossile nella superficie in plastica. Le piastre multipozzetto per colture cellulari Greiner Bio-One™ CellStar™ in polistirene da 24 pozzetti diventano idrofile, migliorando significativamente l'adesione delle cellule alla superficie in plastica.
Marca: Greiner Bio-One
Dettagli aggiuntivi : Peso : 6.27300kg
Descrizione
- Maggiore adesione delle cellule grazie al trattamento fisico di superficie
- Esente da DNasi, RNasi e DNA umano rilevabile
- Non citotossica
- Elevata trasparenza e bassa autofluorescenza
- Il coperchio permette lo scambio gassoso con la minore evaporazione possibile
- Coperchi a posizione singola per prevenire la contaminazione incrociata
- Codifica alfanumerica dei pozzetti
- Compatibile con i sistemi automatizzati
- Confezione con apertura facilitata
- Adatta a tutti gli strumenti più comuni e per l'automazione
- Area di crescita per pozzetto: 1.9 cm²
- Volume di lavoro per pozzetto: 0.5 ml - 1.5 ml
- Trattamento della superficie in TC
- Sterile
Specifica
DIN ISO 9001 | |
Closure Included | |
Not Autoclavable | |
Da 0.5 a 1.5 ml | |
1.9 sq. cm | |
Rectangular | |
Cellstar Tissue Culture | |
0.5 to 1.5 mL | |
Sì | |
-20°C to +60°C | |
85.48 mm |
Clear | |
Polystyrene | |
Flat | |
Clear | |
Polistirene | |
Sterile | |
Piastre multipozzetto per colture cellulari a 24 pozzetti | |
24 | |
Lid | |
127.76 mm | |
19 mm |