Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Fiale con tappo a pressione
Queste fiale sono eccellenti per la conservazione di materiali secchi, polveri, compresse e altri campioni
Marca:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F17575-0040
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15371381
  • 105.00€ / pezzi 72
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • La struttura robusta a parete rigida garantisce una lunga durata
  • Utilizzo possibile a temperature da -20 a 70 °C (da -4 a 158 °F)
  • Con tappi a scatto in polietilene a tenuta ermetica
Order Info
dimCapacityMetric
Specifica
Specifica
Confezione da 72
Clear
Polistirene
98 mm
148 ml
Contenitore
Conservazione di materiali secchi, polveri, compresse