Learn More
Fisherbrand™ Navicella per pesata antistatica a losanga in polistirene
Per travasi accurati con perdita minima di campione. La navicella per pesata antistatica a losanga in polistirene Fisherbrand™ è caratterizzata da una superficie liscia facilmente flessibile. Le navicelle monouso hanno il fondo piatto, la superficie antistatica e possono essere utilizzate in diverse applicazioni di laboratorio.
20.25€ - 122.00€
Specifica
Forma del fondo | Flat |
---|---|
Monouso | Sì |
Materiale | Polistirene |
Tipo | Navicella per pesatura antistatica |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Può essere usato con un analizzatore di umidità a microonde |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11543432
|
Fisherbrand™
|
Bianco | 100 mL | 119 x 90 x 19 mm | Rombo; A losanghe |
55.62€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12932860
|
Fisherbrand™
|
Nero | 100 mL | 119 x 90 x 19 mm | Rombo; A losanghe |
122.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11533432
|
Fisherbrand™
|
Bianco | 30 mL | 78 x 56 x 14 mm | Rombo; A losanghe |
48.60€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12922860
|
Fisherbrand™
|
Black | 30 mL | 78 x 56 x 14 mm | Rombo; A losanghe |
40.40€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12912860
|
Fisherbrand™
|
Nero | 5 mL | 55 x 35 x 6 mm | Rombo; A losanghe |
20.25€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12992840
|
Fisherbrand™
|
Bianco | 5 mL | 55 x 35 x 6 mm | Rombo; A losanghe |
37.55€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Caratterizzata dalla forma a losanga flessibile e per travasi accurati
- Fondo largo e piatto per conferire una maggiore stabilità
- Biologicamente inerte e resistente alla diluizione e ad acidi deboli, soluzioni acquose, alcol e basi
- Intervallo di temperatura da -10 a 70 °C
- Superficie antistatica per assicurare la rimozione completa dei campioni
- 500 navicelle conformi a FDA e di grado alimentare a confezione
Specifica
Flat | |
Polistirene | |
Può essere usato con un analizzatore di umidità a microonde |
Sì | |
Navicella per pesatura antistatica |