Learn More
Sampling Systems™ Sessola per applicazioni farmaceutiche monouso in polistirene
Realizzate in camera sterile classe 100,000 a garanzia di igiene. I cucchiai per applicazioni farmaceutiche monouso in polistirene Sampling Systems™ sono confezionati singolarmente e non richiedono onerose pulizie o convalide igieniche.
76.90€ - 530.45€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17458863
|
Sampling Systems™
8045A-1000 |
1000 ml | Non-sterile |
106.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17478863
|
Sampling Systems™
8045A-2500 |
2500 ml | Non-sterile |
76.90€
pezzi 15 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17498863
|
Sampling Systems™
8045A-500 |
500 ml | Non-sterile |
155.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17488863
|
Sampling Systems™
8045A-2500S |
2500 ml | Sterile |
134.16€
pezzi 15 |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12534366
|
Sampling Systems™
8045A-60S |
60 ml | Sterile |
530.45€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17408873
|
Sampling Systems™
8045A-500S |
500 ml | Sterile |
279.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17468863
|
Sampling Systems™
8045A-1000S |
1000 ml | Sterile |
212.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13225220
|
Sampling Systems™
8045A-125S |
125 mL | Sterile |
171.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16466840
|
Sampling Systems™
8045A-250S |
250 mL | Sterile |
184.00€
pezzi 85 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13255220
|
Sampling Systems™
8045A-30S |
30 mL | Sterile |
121.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15809431
|
Sampling Systems™
8045A-60 |
60 mL | Non-sterile |
160.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15879421
|
Sampling Systems™
8045A-125 |
125 mL | Non-sterile |
130.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16456840
|
Sampling Systems™
8045A-250 |
250 mL | Non-sterile |
144.00€
pezzi 85 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15899421
|
Sampling Systems™
8045A-30 |
30 mL | Non-sterile |
116.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12732437
|
Sampling Systems™
8045A-250S |
2.5 L | Non-sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15889421
|
Sampling Systems™
8045A-250 |
250 mL | Non-sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Description
Sessole PharmaScoops™ ideali per campionamento o erogazione di polveri e granuli. La linea di sessole PharmaScoops™ monouso di Sampling Systems offre qualità e convenienza inarrivabili.- Sagomati& confezionati in camera sterile
- Confezionati singolarmente
- Realizzati in materiali conformi alle normative FDA ed EU
- Senza BSE/TSE
- Disponibili in rosso, blu o bianco
- Completa tracciabilità dei lotti
- Idonei per l'uso in zone ATEX 0, 1 e 2
- Disponibili con sterilizzazione a raggi gamma (SAL 10-6)
Specifications
Polystyrene | |
Yes | |
White |