Learn More
Fisherbrand™ Cuvette macro in polistirene per lunghezza d'onda visibili e UV
Queste cuvette migliorano la costanza della temperatura dei campioni durante le misurazioni fotometriche. Macrocuvette in polistirene Fisherbrand™ per UV e lunghezze d'onda visibili caratterizzate da un'eccellente gamma di trasmissione ottica e da uno spessore sottile che agevola lo scambio termico.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22860kg
Descrizione
Cuvette con proprietà fotometriche migliorate.- Variazioni molto ridotte dei valori di estinzione
- Eccellente gamma di trasmissione ottica
Specifica
Macro cuvetta | |
4 mL | |
100/conf. | |
45 mm |
No | |
Plastica | |
220 - 900 nm | |
12.5 mm |