Learn More
Kartell™ Scatola per vetrini da microscopio in polistirene
In polistirene antiurto praticamente indistruttibile. Le scatole per vetrini da microscopio in polistirene Kartell™ sono progettate per la conservazione e classificazione meticolose di vetrini da laboratorio.
14.50€ - 42.70€
Specifica
Colore | Grigio |
---|---|
Include | Lid and index card |
Materiale | Polistirene |
Sovrapponibile | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Profondità (sistema metrico) | Sostegni dispositivo | Altezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Profondità (sistema metrico) | Sostegni dispositivo | Altezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10162181
|
Kartell™
0027600 |
83 mm | 25 Slides | 38 mm | 98 mm |
42.70€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10576191
|
Kartell™
0027700 |
97 mm | 50 Slides | 35 mm | 230 mm |
14.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10586191
|
Kartell™
0027800 |
180 mm | 100 Slides | 35 mm | 230 mm |
22.45€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Description
- Alloggiamenti ben distanziati per una facile manipolazione dei vetrini da 76 mm x 26 mm
- Alloggiamenti numerati in modo chiaro e confrontabile con la corrispondente scheda indice
- Coperchi completamente rimovibili
- Lato superiore e inferiore indicati in modo chiaro
- Le scatole da 50 e 100 alloggiamenti sono dotate di guide per poter essere impilate
Specifications
Grigio | |
Lid and index card | |
Polistirene | |
Yes |