Learn More
Brand™ Cuvetta semi-micro in polistirene
Constructed of polystyrene and acrylic glass. BRAND™ Polystyrene Semi-Micro Cuvettes provide a clear, clean optical path with indication of optical path orientation.
Marca: Brand™ 759015
8.91 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.27000kg
Descrizione
- Realizzate in polistirene e vetro acrilico.
- Cammino ottico chiaro e trasparente, con indicazione dell'orientamento
- Prodotte in condizioni ambientali controllate e confezionate in modo completamente automatico, senza contatto umano
- Raggruppate in confezioni in base al numero di cavità dello stampo per garantire una variazione minima del coefficiente di estinzione
Specifica
1.5 mL | |
4.5 mm | |
360 nm |
Polystyrene | |
Confezione da 100 | |
23 mm |