Learn More
Ratiolab™ Polystyrene Serological Pipets
60.80€ - 63.65€
Specifica
Materiale | Glass Polystyrene |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Graduato | Yes |
Graduazioni | 0.1 mL |
Graduazioni negative | 3 mL |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10150843
|
Ratiolab™
3110011 |
10 mL |
60.80€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 12-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10726334
|
Ratiolab™
3105011 |
5 mL |
63.65€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Glass Polystyrene | |
Yes | |
3 mL | |
Clear | |
Serological Pipet |
Sterile | |
0.1 mL | |
Plastic/Paper | |
295 mm |