Learn More
Haldenwanger™ Imbuto Buchner in porcellana
In porcellana smaltata per fornire un'eccellente resistenza chimica e termica. Gli imbuti Buchner in porcellana Haldenwanger™ sono ideali per la filtrazione rapida.
50.03€ - 172.78€
Specifica
Materiale | Porcellana |
---|---|
Quantità | Confezione da 1 |
Product Type | Imbuto BUCHNER |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) piastra | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) piastra | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10433281
|
Haldenwanger™
127C/0A |
50 ml | 48 mm |
50.03€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10343221
|
Haldenwanger™
127C/1 |
75 ml | 59 mm |
59.63€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10251201
|
Haldenwanger™
127C/2A |
290 ml | 90 mm |
97.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10179630
|
Haldenwanger™
127C/3 |
580 ml | 114 mm |
122.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10771752
|
Haldenwanger™
127C/2 |
135 ml | 74 mm |
85.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10434431
|
Haldenwanger™
127C/4 |
795 ml | 129 mm |
172.78€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Designed with glazed porcelain for excellent thermal and chemical resistance. Haldenwanger™ Porcelain Buchner Funnels are an excellent choice for quick filtration.
- Pareti dritte
- Disponibili in una varietà di misure per ogni esigenza di filtrazione
- Piastra filtrante fissa forata
Specifica
Porcellana | |
Confezione da 1 | |
Imbuto BUCHNER |