Learn More
Haldenwanger™ Porcelain Color Test Plate
Marca:  Haldenwanger™ 61A/3
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.56600kg
Codice prodotto. 10007510
  • 21.20€ / Pezzo
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
110 x 80 x 10 mm