Learn More
Haldenwanger™ Crogioli di fusione medi in porcellana
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Porcelain Medium Form Melting Crucibles feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
Marca:  Haldenwanger™ 79MF/1
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.64700kg
Codice prodotto. 10077410
  • 22.26€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Specifica
Porcellana
200 ml
65 mm
Glazed Inside and Outside Except Base
80 mm
Crogiolo di fusione